1,4-Dioxan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
1,4-Dioxan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
1,4-Dioxan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,4-Dioxan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 167805000
Preis (EUR)
144,00
Each
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
144,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123-91-1
IUPAC Name1,4-dioxane
Molecular FormulaC4H8O2
InChI KeyRYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1COCCO1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Color scale=<10 APHA
GC>=99.0 %
Water=<0.03 %
Appearance (Form)Clear liquid
UVat 225 nm A: =<0.5
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
RUO – Research Use Only