Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 168382500
Preis (EUR)
224,00
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
224,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS32503-27-8
IUPAC Nametetrabutylazanium hydrogen sulfate
Molecular FormulaC16H37NO4S
InChI KeySHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
SMILESOS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Melting point168°C to 173°C
Titration with NaOH>=97.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
RUO – Research Use Only