Natriumhydrosulfit, ca. 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydrosulfit, ca. 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydrosulfit, ca. 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumhydrosulfit, ca. 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststofftrommel
Katalognummer 169590100
Preis (EUR)
457,00
Each
Menge:
10 kg
Verpackung:
Kunststofftrommel
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
457,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7775-14-6
IUPAC Namedisodium sulfinatosulfinate
Molecular FormulaNa2O4S2
InChI KeyJVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with NaOH>=85 %
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
RUO – Research Use Only