Nalgene™ Syringe Filters
Nalgene™ Syringe Filters
Nalgene™ Syringe Filters
Nalgene™ Syringe Filters
Thermo Scientific™

Nalgene™ Syringe Filters

Filter sample volumes of 10 to 100mL with these sterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
製品番号(カタログ番号)孔径直径(メートル法)材料(膜)無菌性
171-0020PK
または、製品番号171-0020
0.2μm4mmCellulose AcetateNon-sterile
720-13200.2 μm13 mmPESSterile
722-25200.2 μm25 mmGlass Fiber, Cellulose Acetate滅菌済
723-25200.2 μm25 mmSFCASterile
723-25450.45 μm25 mmSFCASterile
723-25800.8 μm25 mmCellulose AcetateSterile
723-99200.2 μm25 mmSFCASterile
723-99450.45 μm25 mmSFCASterile
725-25200.2 μm25 mmPESSterile
725-25450.45 μm25 mmPESSterile
726-25200.2 μm25 mmナイロンSterile
726-25450.45 μm25 mmナイロンSterile
171-0045PK
または、製品番号171-0045
0.45μm4mmCellulose AcetateNon-sterile
製品番号(カタログ番号) 171-0020PK
または、製品番号171-0020
価格(JPY)
30,500
Pack of 100
孔径:
0.2μm
直径(メートル法):
4mm
材料(膜):
Cellulose Acetate
無菌性:
Non-sterile

Thermo Scientific™ Nalgene™ 未滅菌 25 mm シリンジフィルターを使用して、10 ∼ 100 mL のサンプル量をろ過できます。水性および非水性の液体やガスのラボアプリケーション用に、さまざまな種類の膜や孔径を選択できます。Nalgene 25 mm シリンジフィルターは、ほとんどのアプリケーションで孔径 30 mm または 33 mm の製品にも機能しますが、プラスチック廃棄物を減らすことができます。†

主な特徴
  • サンプル容量は 10~100 mL
  • 注入口: Luer-Lok™ (メス型)
  • 排出口: Luer Slip (オス型)
  • ポリプロピレン製で、識別用の有色リング付き
  • 孔径と膜の種類がユニットに印刷

界面活性剤フリー酢酸セルロース (SFCA)

  • 標準的な CA よりも低いタンパク質吸着と低溶出性
  • 細胞培養液および細胞溶液に最適
  • ポリプロピレン製で、青色のリング付き

酢酸セルロース (CA)

  • 多少のタンパク質吸着および抽出性あり
  • 緩衝液、水溶液、および試薬の滅菌ろ過や清澄
  • ポリプロピレン製で、赤色のリング付き

ナイロン

  • 天然親水性、低溶出性、多少のタンパク質吸着あり
  • アルコール、DMSO などの凍結防止剤、水溶性/生物学的および弱溶媒に有用
  • ポリプロピレン製で、ピンク色のリング付き
PTFE
  • 天然疎水性
  • HPLC/GC 溶媒ろ過に好適ろ過中の空気やその他のガスの滅菌排気に理想的
  • ポリプロピレン製で、白色のリング付き

1000 mL ビーカーで測定した 100 シリンジフィルターの乾燥容量に基づきます。
†1000 mL ビーカーで測定した 100 個のシリンジフィルターの乾燥容量に基づきます。
仕様
カラーコード青
直径(メートル法)4mm
使用対象(アプリケーション)Sterilization and clarification of biological/immunological samples, cell culture media components, biological fluids, most other aqueous solutions and reagents, including EIA and ELISA samples
ハウジング材質Polypropylene
製品ラインNalgene
タイプSyringe Filter
容量(メートル法)10 to 100 mL (Sample)
材料(膜)Cellulose Acetate
孔径0.2μm
無菌性Non-sterile
Unit SizePack of 100

よくあるご質問(FAQ)

Are Nalgene Sterile Syringe Filters packed individually or in bulk?

The Nalgene Sterile Syringe Filters are individually blister-packed. The Nalgene non-Sterile Syringe Filters are bulk packed.