Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isopropyl acetate, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Katalognummer 180801000
Preis (EUR)
27,60
Each
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
27,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS108-21-4
IUPAC Namepropan-2-yl acetate
Molecular FormulaC5H10O2
InChI KeyJMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)OC(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Water=<0.1 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke