Tempshield™ Cryo Gloves - Elbow Length
Thermo Scientific™

Tempshield™ Cryo Gloves - Elbow Length

Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño
189445M
189446L
189447XL
Número de catálogo 189445
Precio (USD)
-
Tamaño:
M
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods. Safety certified to meet EU standards for CE Cat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Available in wrist, elbow, mid-arm, shoulder-length options.
  • Protegen de las salpicaduras
  • Cómodos, ligeros y transpirables
  • Hebillas laterales que permiten el abrochamiento y desabrochamiento rápidos
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
DescripciónLongitud hasta el codo
Para utilizar con (aplicación)Crioconservación
Longitud (imperial)18 in
Longitud (métrico)45,7 cm
Tipo de productoGuantes criogénicos resistentes al agua
TamañoM
Unit SizeEach