Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 199155000
Preis (EUR)
207,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
207,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS20211-76-1
IUPAC Namelanthanum(3+) trichloride
Molecular FormulaCl3La
InChI KeyICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Adhering crystals
Gravimetry64.5 to 70 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only