Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, piezas de 10-100 mm, hasta 10 % de polvo, Thermo Scientific Chemicals
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, piezas de 10-100 mm, hasta 10 % de polvo, Thermo Scientific Chemicals
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, piezas de 10-100 mm, hasta 10 % de polvo, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, piezas de 10-100 mm, hasta 10 % de polvo, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 199965000
Precio (EUR)
319,00
Each
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
319,00
Each
Identificadores químicos
CAS7789-78-8
IUPAC Namecalcium dihydride
Molecular FormulaCaH2
InChI KeyFAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES[CaH2]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Grey
Magnesium (Mg)=<8000 ppm
Aluminium (Al)=<100 ppm
Hydrogen (H)>=980 ml/g CaH2
Particle size10 to 100 mm (containing up to 10% fines)
Ver más
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reactivo de reducción
RUO – Research Use Only