1,2-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,2-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 200140500
Preis (EUR)
112,00
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
112,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1117-86-8
IUPAC Nameoctane-1,2-diol
Molecular FormulaC8H18O2
InChI KeyAEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCCCCCC(O)CO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Colorless to white
Appearance (Form)Low melting solid
Infrared spectrumConforms
GC>=98.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only