Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 201822500
Preis (EUR)
32,65
Exklusiv online
36,40
Ersparnis 3,75 (10%)
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
32,65
Exklusiv online
36,40
Ersparnis 3,75 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7783-28-0
IUPAC Namephosphoric acid diamine
Molecular FormulaH9N2O4P
InChI KeyMNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
SMILESN.N.OP(O)(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Sodium (Na)=<100 ppm
Appearance (Form)Adhering crystals
Chloride (Cl)=<5 ppm
Sulfate (SO4)=<200 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only