Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 容量(メートル法) | クロージャーサイズ |
|---|---|---|
| 2103-0032PK または、製品番号2103-0032 | 1000mL | 63 mm |
| 2103-0001PK または、製品番号2103-0001 | 30mL | 28 mm |
| 2103-0002PK または、製品番号2103-0002 | 60 mL | 28 mm |
| 2103-0004PK または、製品番号2103-0004 | 125mLの | 38 mm |
| 2103-0008PK または、製品番号2103-0008 | 250 mL | 43 mm |
| 2103-0016PK または、製品番号2103-0016 | 500mL | 53 mm |
耐衝撃性を有する Thermo Scientific™ Nalgene™ クロージャー付き広口 LDPE ボトルは、液体の視認性に優れています。 これら透明性のある低密度ポリエチレン製ボトルは、化学薬品および標準液の保存のみならず、蒸留水の回収および保存に最適です。 LDPE における金属含有量がきわめて少ないため、微量金属分析に最適です。 ほとんどの酸、塩基、およびアルコールに対する優れた耐化学薬品性があります。 充填が容易な広口形状。 液漏れ防止 † 性能が保証されています。
内容:
ポリプロピレン製スクリューキャップ