Acetato de calcio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de calcio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de calcio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de calcio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetato de calcio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 211052500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS114460-21-8
IUPAC Namecalcium diacetate
Molecular FormulaC4H6CaO4
InChI KeyVSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Chloride (Cl)=<300 ppm
Sulfate (SO4)=<500 ppm
Iron (Fe)=<20 ppm
Appearance (Form)Powder and/or agglomerates
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only