Zink, granuliert, 30 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Zink, granuliert, 30 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Zink, granuliert, 30 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zink, granuliert, 30 mesh, granuliert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 222610025
Preis (EUR)
-
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-66-6
IUPAC Namezinc
Molecular FormulaZn
InChI KeyHCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Zn]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Granules or filings
Titration Complexometric>=99.8 %
Iron (Fe)=<0.01 %
Lead (Pb)=<0.01 %
Suitability(For determination of As) Passes test
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
RUO – Research Use Only