Search
Search

エンドキャッピングされた高純度シリカベースカラムをHPLC および LC/MS アプリケーションに使用することで、卓越したピーク形状と分解能を実現できます。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 |
|---|---|---|---|
| 25003-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25003-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25002-012135 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25002-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25002-031030 | 30 mm | 1 mm | 1.9 μm |
| 25002-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25002-051030 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm |
| 25002-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25002-053030 | 50 mm | 3 mm | 1.9 μm |
| 25002-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm |
| 25002-101030 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm |
| 25002-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25002-103030 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm |
| 25002-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25002-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25003-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25003-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25005-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
| 25005-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25005-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 5 μm |
| 25005-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25005-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25005-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25005-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25012-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 12 μm |
| 25012-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 12 μm |
| 25002-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 1.9 μm |
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC カラムにより、卓越したピーク形状と分解能を実現できます。エンドキャッピングされた高純度シリカベースカラムは、C18 の選択性で一般的グラジエントを使用し、ピークテーリングを大幅に低減しています。分解能、効率性、および感度に優れた Hypersil GOLD カラムは、分析データの精度と品質を高めます。
卓越した性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、クロマトグラフィーの課題を解決します。12 種類の化学的特性を利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状を得られます。