You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
クロマトグラフィーカラムおよびカートリッジ
▸
GCカラム
▸
GCキャピラリーカラム
▸
TraceGOLD™ TG-225MS GC カラム
Thermo Scientific™
TraceGOLD™ TG-225MS GC カラム
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC カラムは、熱安定性と効率性を向上させます。
テクニカルサポート
オーダーサポート
表示を変更
製品番号(カタログ番号)
長さ(メートル法)
直径(メートル法)内径
フィルム厚
26083-1540
60 m
0.25 mm
0.25 μm
26083-1300
15 m
0.25 mm
0.25 μm
26083-1420
30 m
0.25 mm
0.25 μm
26083-1430
30 m
0.32 mm
0.25 μm
4 オプション
製品番号(カタログ番号)
26083-1540
価格(JPY)
Each
お問い合わせください ›
長さ(メートル法):
60 m
直径(メートル法)内径:
0.25 mm
フィルム厚:
0.25 μm
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC カラムは、優熱安定性と効率性を向上させます。
優れた性能
極性固定相、50% シアノプロピルメチル/50% フェニルメチルポリシロキサン
シロキサンの革新的な非活性化処理により、テーリングがっ抑制され、類似のカラムよりもカラム効率が向上
USP G7、G19 固定相に相当
アプリケーション:
脂肪酸メチルエステル(FAME)
糖鎖
ステロール
フレーバー化合物
カラム性能の飛躍的な向上により、低ブリードと優れた不活性を実現します
低ブリードで安定性が良いため、一貫性のある結果が得られます。また、ベースラインノイズが低いため検出限界が改善され、低濃度の検体を高分離能で分離します。
カラムブリードを最小限に抑えることによってカラム寿命を延ばしますので、高い生産性を実現します。
カラムブリードを減らすことにより、長期間固定相の再現性が向上し、その結果、バッチ間再現性が大きく向上します。
極めて不活性なので、特に、高活性化合物や分析が困難な化合物において優れたピーク形状と感度を実現します。
推奨アプリケーション:
アルジトールアセテート(糖類)
FAME
代替アプリケーション:
ケトン
類似品:
Rtx™-225
DB-225
HP-225
SPB™-225
保証期間:
当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。
内部研究の使用制限に関する免責条項:
この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
概要
0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 60 m Length
直径(メートル法)
0.25 mm
使用対象(アプリケーション)
Carbohydrate Analysis, GC/MS for Carbohydrates, GC/MS for Sterols, GC/MS for Flavor Compounds
最高温度(摂氏)
220/240°C
極性
Polar
直径(メートル法)内径
0.25 mm
フィルム厚
0.25 μm
長さ(メートル法)
60 m
製品ライン
TraceGOLD
固定相
TraceGOLD™ TG-225 MS
USPタイプ
G7, G19
Unit Size
Each