Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Thermo Scientific™

Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks

Almacene, mezcle y dispense los reactivos en los depósitos de polipropileno de cúpula cerrada Thermo Scientific™ Nalgene™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
2650-0055210 l
2650-002075 l
2650-0030115 l
2650-0100378,5 L
Número de catálogo 2650-0055
Precio (USD)
2.317,25
Each
Capacidad (métrico):
210 l
Precio (USD)
2.317,25
Each

Almacene, mezcle y dispense reactivos en depósitos de cúpula cerrada de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para su uso como sistemas de contención cerrada. Se ofrecen en tamaños que van de 75 a 380 l. Los depósitos tienen una abertura de cuello de 150 mm con un cierre con juntas para un sellado seguro.

  • Calidad alimentaria conforme FDA 177.1520
  • Cuello ancho φ 178mm
  • Graduado en la masa

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad (imperial)55 gal
Certificaciones/conformidadCumplir con la normativa de la FDA Reg. 177.1520 y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Diámetro exterior (imperial)22 pulg
Altura (imperial)39,5 in
Altura (métrico)100,3 cm
Capacidad (métrico)210 l
Diámetro exterior (imperial)56 cm
MaterialPolipropileno
TipoDepósito de cúpula cerrada
Unit SizeEach