Merlin™ 冷却水循環装置 (チラー)
実際の製品は異なる場合があります
Merlin™ 冷却水循環装置 (チラー)
Merlin™ 冷却水循環装置 (チラー)
Thermo Scientific™

Merlin™ 冷却水循環装置 (チラー)

コンパクトな Merlin 低温冷却チラーは貴重なスペースを無駄にせず、重要なアプリケーション向けに 1000 ∼ 4300 ワットの冷却能力を継続的に発揮します。
製品番号(カタログ番号)冷却能ポンプタイプ電気的要件
266226024000Up to 4282 wattsCP55 (Centrifugal Pump)400 V 50 Hz
266216024000Up to 4832 wattsCP55 (Centrifugal Pump)230 V 60 Hz
266216992001Up to 4832 wattsT1 (Turbine Pump)230 V 60 Hz
266225044000Up to 4282 wattsPD2 (Positive Displacement Pump)230 V 50 Hz
264225040002Up to 1300 wattsPD2 (Positive Displacement Pump)230 V 50 Hz
264216040002Up to 1800 wattsPD2 (Positive Displacement Pump)208 V 60 Hz
264225990001Up to 2156 wattsT1 (Turbine Pump)230 V 50 Hz
264216990001Up to 2156 wattsT1 (Turbine Pump)230 V 60 Hz
264225044000Up to 2156 wattsPD2 (Positive Displacement Pump)230 V 50 Hz
264216044000Up to 2156 wattsPD2 (Positive Displacement Pump)230 V 60 Hz
266216044000Up to 4832 wattsPD2 (Positive Displacement Pump)230 V 60 Hz
製品番号(カタログ番号) 266226024000
価格(JPY)
-
冷却能:
Up to 4282 watts
ポンプタイプ:
CP55 (Centrifugal Pump)
電気的要件:
400 V 50 Hz

コンパクトな Thermo Scientific™ Merlin 低温冷却チラーは、貴重なスペースを無駄にしません。広い温度範囲に対応するチラーは、重要なアプリケーション向けに 1000 ∼ 4300 ワットの冷却能力を継続的に発揮します。

Thermo Scientific Merlin 循環式チラーは、広い温度範囲にわたり熱を除去する必要のあるアプリケーションに適しています。Merlin チラーは、-15°C ~ +35°C の温度範囲で 5 つの冷却能力から選べます。信頼性が高くコンパクトな設計で強力な冷却を実現します。Merlin 冷却水循環装置 (チラー) には、ポンプ、通信パッケージ、およびレベル低下/低流量インジケーターの選択などの各種オプションがあり、アプリケーションのさまざまな要件を満たすように構成できます。
  • グローバルの規制遵守によりユーザーの安全を確保
  • 使いやすく直感的に操作できるコントローラー
  • 液体の水位をすばやく確認できる半透明のリザーバー
  • 取り外し可能なグリルにより、迅速で簡単な予防的メンテナンスが可能

推奨用途:

  • 生物工学
  • 製薬
  • レーザー
  • ラボ
  • 分析装置
  • 印刷
  • 半導体
  • 産業
  • 医学
仕様
認証/コンプライアンスCE
通信RS232, Remote Start, low flow & low level alarms
接続タイプRS 232
モデルMerlin M150 LR L/LF
ポンプ容量10 gpm @ 22 psi (37.9 L/min. @ 1.7 bar)
ポンプタイプCP55 (Centrifugal Pump)
冷媒R134A
温度安定性±0.1°C
冷却能Up to 4282 watts
電気的要件400 V 50 Hz
温度範囲-15°C to +35°C
Unit SizeEach