Hypersil™ BDS C8カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ BDS C8カラム

Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8カラムは、高品質で塩基不活性化処理済、エンドキャッピングされた固定相で、C18 と同様の選択性を持ちますが保持力を抑制しています。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
28205-154030150 mm4 mm5 μm
28205-05213050 mm2.1 mm5 μm
28205-05303050 mm3 mm5 μm
28203-07463075 mm4.6 mm3 μm
28205-05463050 mm4.6 mm5 μm
28205-102130100 mm2.1 mm5 μm
28203-103030100 mm3 mm3 μm
28205-104630100 mm4.6 mm5 μm
28203-104030100 mm4 mm3 μm
28205-124030125 mm4 mm5 μm
28205-154630150 mm4.6 mm5 μm
28205-124630125 mm4.6 mm5 μm
28205-254030250 mm4 mm5 μm
28205-254630250 mm4.6 mm5 μm
28205-01400110 mm4 mm5 μm
28203-154630150 mm4.6 mm3 μm
28203-153030150 mm3 mm3 μm
28203-104630100 mm4.6 mm3 μm
28203-05463050 mm4.6 mm3 μm
28203-05213050 mm2.1 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 28205-154030
価格(JPY)
46,860
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
78,100
割引額 31,240 (40%)
Each
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
4 mm
粒子径:
5 μm

Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8カラムは、高品質で塩基不活性化処理済、エンドキャッピングされた固定相で、C18 と同様の選択性を持ちますが保持力を抑制しています。 このカラムはシラノール活性を軽減し、QA/QC ラボで優れた信頼性を発揮します。 定評ある Hypersil シリカを採用しています。塩基不活性化済みシリカは、一般的な充填剤です。

高感度および高分離が必要な場合、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 カラムを推奨します。

  • Excellent choice for acids, bases and neutral compounds
  • Less retentive than C18 for faster analyses
  • Robust columns with long column lifetimes
  • Very reliable for routine assays

Ordering Information:

Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
固定相C8
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL7
炭素含量7%
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径130 Å
製品ラインHypersil BDS
pH2 to 9
Unit SizeEach