n-Heptan, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
n-Heptan, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
n-Heptan, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
n-Heptan, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

n-Heptan, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
Katalognummer 326911000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS142-82-5
IUPAC Nameheptane
Molecular FormulaC7H16
InChI KeyIMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Water=<0.005 %
Residue after evaporation=<0.0005 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only