Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isopropanol, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 327270010
Preis (EUR)
135,00
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
135,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS67-63-0
IUPAC Namepropan-2-ol
Molecular FormulaC3H8O
InChI KeyKFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Color scale=<10 APHA
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=99.5 %
Water=<0.05 % (Coulometric)
Heavy metals (as Pb)=<1 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke