Diltiazem Hydrochlorid, 98 %
Diltiazem Hydrochlorid, 98 %
Diltiazem Hydrochlorid, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

Diltiazem Hydrochlorid, 98 %

CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450.99 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 329080050
Preis (EUR)
73,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
73,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS33286-22-5
IUPAC Namehydrogen (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetate chloride
Molecular FormulaC22H27ClN2O4S
InChI KeyHDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMILES[H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1SC2=CC=CC=C2N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]1OC(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
HPLC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation+110° to +120° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Appearance (Color)White to off-white
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only