cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
3344200101 g
Número de catálogo 334420010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS135053-11-1
IUPAC Name(1S,2R)-2-carbamoylcyclopentan-1-aminium
Molecular FormulaC6H13N2O
InChI KeyFUGFTUCRJJFPES-UHNVWZDZSA-O
SMILESNC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H]1[NH3+]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with HClO4>=97.5 %
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms
Melting point131°C to 137°C
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación