Nalgene™ Continuous-Thread Lined Closures for Serum Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ Continuous-Thread Lined Closures for Serum Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ Continuous-Thread Lined Closures for Serum Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ Continuous-Thread Lined Closures for Serum Vials: Sterile, Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ Continuous-Thread Lined Closures for Serum Vials: Sterile, Bulk Pack

Thermo Scientific™ Nalgene™ セラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップのセーフシーリングソリューションでゴム栓が不要になります。
製品番号(カタログ番号)キャップ色
342158-0023イエロー
342158-0021ホワイト
342158-0022ブラック
342158-0024グリーン
342158-0025レッド
342158-0026ブルー
製品番号(カタログ番号) 342158-0023
価格(JPY)
368,780
Case of 2000
キャップ色:
イエロー

高密度ポリエチレン(HDPE)製 Thermo Scientific™ Nalgene™ セラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップのセーフシーリングソリューションでゴム栓が不要になります。

特徴:
  • 10-6 SAL まで滅菌済み
  • 強固な HDPE 製の二面の間に低密度ポリエチレン(LDPE)製コアを入れたライナー
  • さまざままカラーのキャップをご利用可能

ご注文情報:

セラムキャップは 1 ケースに 2,000 個がバルクパックされています。

保証:90 日間

社内研究使用制限に対する免責事項: この製品を研究目的での使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b)ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム(キャップ径 100 mm 以上)は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。注:他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています。セラムバイアルキャップは、食品と飲料への使用に関する 21CFR177.1520、USP クラス VI の要求事項に適合しています。
キャップ色イエロー
クロージャー材質Rubber
クロージャーサイズ20 ~ 415 mm
概要セラムバイアルキャップ
使用対象 (装置)滅菌済 PETG 製セラムバイアル(別売)
高さ(メートル法)14.2 mm
素材(ライナー)三層の同時押出ライナー(強固な HDPE 製の二面の間には LDPE 製コア)
箱あたりの入数2000
パックあたり入数2000
製品タイプSerum Vial Closure
キャップタイプLined Continuous-thread Closure
Yellow
直径(メートル法)外径22.1 mm
材料HDPE
製品ラインNalgene
数量2000 Cs.
無菌性滅菌済
Unit SizeCase of 2000