N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 142-25-6 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 366910250
Preis (EUR)
284,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
284,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS142-25-6
IUPAC Name[2-(dimethylazaniumyl)ethyl](methyl)azanium
Molecular FormulaC5H16N2
InChI KeyHVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-P
SMILESC[NH2+]CC[NH+](C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only