4-mercaptophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-mercaptophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-mercaptophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-mercaptophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 370630250
Prix (EUR)
221,00
Each
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
221,00
Each
Identifiants chimiques
CAS637-89-8
IUPAC Name4-sulfanylphenol
Molecular FormulaC6H6OS
InChI KeyBXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C(S)C=C1
Voir plus
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid or low melting solid
GC>=97.5 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only