Matrix™スクリュートップTri-codeチューブ
Thermo Scientific™

Matrix™スクリュートップTri-codeチューブ

Green features
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μlおよび1.0 mLスクリュートップチューブを使用することで、液体窒素(気相)などの超低温で確実に貴重なサンプルを保存できます。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)無菌性製品タイプ
3740-WP1D1.0 mL滅菌スクリュートップチューブ
3743-WP1D0.64 mLSterileScrew Top Tube
3744-WP1D-BR0.5 mL滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ, バーコード
3744-WP1D500 μL滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ, バーコード
3745-WP1D-BR0.5 mL滅菌スクリュートップチューブ, 2Dコード
3745-WP1D500 μL滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ, バーコード
3741-WP1D-BR1.0 mL滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ
3741-WP1D1.0 mL滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ
3742NS-WP1D1.1 mLNon-sterileScrew Top Tube
3742-WP1D1.0 mL滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ, バーコード
3742-WP1D-BR1.0 mL滅菌スクリュートップチューブ, バーコード
3741NS-WP1D-BR1.0 mL非滅菌書き込みエリア付きスクリュートップ、バーコード
3744NS-WP1D-BR0.64 mLNon-sterileScrew Top with White Patch
3745NS-WP1D-BR0.64 mLNon-sterileScrew Top with White Patch
製品番号(カタログ番号) 3740-WP1D
価格(JPY)
69,340
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
86,680
割引額 17,340 (20%)
Each
容量(メートル法):
1.0 mL
無菌性:
滅菌
製品タイプ:
スクリュートップチューブ

Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μlおよび1.0 mLスクリュートップチューブを使用することで、液体窒素(気相)などの超低温で確実に貴重なサンプルを保存できます。チューブは医療用グレードの樹脂で成形されており、半永久的かつ高いコントラストの2Dコード、バーコードおよび目視可能文字を備えています。これらのチューブはラック入り(バーコード付きまたはバーコードなし)もしくはバルク包装で提供され、滅菌品と未滅菌品があります。また、これらの印字のない書き込みエリア付きのチューブもご用意しています。Matrixスクリュートップチューブは、長期にわたるサンプルの凍結保存に関するさまざまなニーズに対応します。また、バーコード付ラッチラックを使うことにより、ラックのトラッキングも用意に行えます。これらのチューブはThermo Scientific 2Dコードリーダーやデキャッパーと組み合せて使用することができます。

の特長

信頼性の高いサンプル保護

  • チューブは、クラスVI準拠の医療用グレードのバージンポリプロピレン樹脂製
  • スクリューキャップはチューブに確実にフィットするガスケット付きで、確実なサンプル保存を実現
  • ラックは堅牢なアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)製で、ラックの転倒・落下時にチューブをしっかり保護
  • -196°Cまで使用可能

確実なトラッキング

  • 半永久的でユニークな2Dコードをチューブの底面にレーザーエッチング
  • ラック上のすべての2Dコードを一度に読み取り、データを各チューブに関連付けることが可能
  • VisionMate 2Dコードリーダーに対応

優れた保存フォーマット

  • ANSIフォーマットのラッチラックは、保存スペースを最大限に活用し、マルチチャンネルの手動ピペットや自動分注装置に対応
  • キャッパー/デキャッパーを使用することで、1本あるいは8本、96本のチューブを同時に処理可能

厳格な品質管理

  • 2Dコードのリーダビリティを確認するため、すべての2Dコードに対して読み取り検査を実施
  • すべての2Dコードは過去に割り当てられたThermo Scientific の2Dコードのデータベースと照合され、重複がないことを確認
  • チューブのインテグリティとサンプルの安全性を確保するため、すべてのチューブに対してリークテストを実施
  • すべてのチューブは、DNA、RNase、DNase、エンドトキシン、およびサイトトキシンフリー
仕様
バーコードDataMatrix(ECC200), 12x12, 非特許取得済み
容量(ヤードポンド法)0.0338 fl oz.
キャップ色無色
Dnaseフリーあり
概要V底スクリュートップチューブ、書き込みエリアおよびバーコード付き
グリーン機能ACT Ecolabel (Gold)
パッケージBulk, 480 Tubes
ウェル形状V底
底形状V底
容量(メートル法)1.0 mL
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
材料ポリプロピレン
製品タイプスクリュートップチューブ
無菌性滅菌
Unit SizeEach

よくあるご質問(FAQ)

What is the Thermo Fisher alternative to Corning® 2 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial with 1D and 2D Bar codes, Product Number 8670?

The following alternatives for the Corning Cryogenic Vial, Product Number 8670:
- Nunc 2.0 mL Internally-Threaded Universal Tubes (Cat. No. 374510, 374510-BR)
- Nunc 2.0 mL Internally-Threaded Universal Tubes (Cat. No. 374512). Please note that this product is FDA registered and CE-marked.
- Nunc 1.8mL Externally-Threaded Universal Tubes and Racks (Cat. No. 374502, 374502NOV
- Matrix ScrewTop Tri-coded Tubes (Cat. No. 3740-WP1D)