Benzyl (triphenylphosphoranyliden)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzyl (triphenylphosphoranyliden)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzyl (triphenylphosphoranyliden)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzyl (triphenylphosphoranyliden)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 15097-38-8 | C27H23O2P | 410.45 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 377220250
Preis (EUR)
228,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
228,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS15097-38-8
IUPAC Namebenzyl 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetate
Molecular FormulaC27H23O2P
InChI KeyINKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C(OCC1=CC=CC=C1)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Melting point120°C to 127°C
Appearance (Color)White to off-white
HPLC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
RUO – Research Use Only