Perrutenato de tetrapropilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Perrutenato de tetrapropilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Perrutenato de tetrapropilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Perrutenato de tetrapropilamonio, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 114615-82-6 | C12H28NO4Ru | 351.43 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 378392500
Precio (EUR)
95,40
Each
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
95,40
Each
Identificadores químicos
CAS114615-82-6
IUPAC Nametetrapropylazanium tetrahydrate ruthenium
Molecular FormulaC12H36NO4Ru
InChI KeyHUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.O.O.[Ru].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Black
Ruthenium (Ru)>=27.7 %
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de oxidación
RUO - Para uso exclusivo en investigación