Kaliumhydroxid, rein, 8-N-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhydroxid, rein, 8-N-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhydroxid, rein, 8-N-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumhydroxid, rein, 8-N-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mL
2 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststofftrommel
Katalognummer 380620100
Preis (EUR)
306,00
Each
Menge:
10 L
Verpackung:
Kunststofftrommel
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
306,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1310-58-3
IUPAC Namepotassium hydroxide
Molecular FormulaHKO
InChI KeyKWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES[OH-].[K+]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Strength7.984 to 8.016 N (20°C)
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Solution
Composition448 g/l (g KOH/l H20)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke