1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.32 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 396711000
Preis (EUR)
535,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
535,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13419-61-9
IUPAC Namesodium decane-1-sulfonate
Molecular FormulaC10H21NaO3S
InChI KeyAIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
UVat 220 nm A: =<0.03
Membrane filtration test(on 0.2 M soln.) Passes test
UVat 210 nm A: =<0.05
UVat 260 nm A: =<0.02
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
RUO – Research Use Only