Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 405310050
Preis (EUR)
19,65
Exklusiv online
22,00
Ersparnis 2,35 (11%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
19,65
Exklusiv online
22,00
Ersparnis 2,35 (11%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10534-89-1
IUPAC Namecobalt(3+) hexaamine trichloride
Molecular FormulaCl3CoH18N6
InChI KeyJXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
SMILESN.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration Argentometric>=98.5 %
Appearance (Color)Orange to orange-brown
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only