Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
250g
1kg
5kg
Envase:
Ver todo
Tambor de plástico
Número de catálogo 410860051
Precio (EUR)
1.025,00
Each
Cantidad:
5kg
Envase:
Tambor de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
1.025,00
Each
Identificadores químicos
CAS149-91-7
IUPAC Name3,4,5-trihydroxybenzoic acid
Molecular FormulaC7H6O5
InChI KeyLNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to beige
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH97.5 to 102.5 %
GC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only