You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
低温保存製品
▸
断熱コンテナ
▸
Benchtop Dewar Flasks
Thermo Scientific™
Benchtop Dewar Flasks
Thermo Scientific™ Nalgene デュワー瓶は、液体窒素、ドライアイス、氷水の短時間の保存に便利なプラスチック製断熱容器です。
テクニカルサポート
オーダーサポート
表示を変更
製品番号(カタログ番号)
容量(メートル法)
4150-9000
10 L
4150-1000PK
または、製品番号
4150-1000
1 L
4150-2000PK
または、製品番号
4150-2000
2 L
4150-4000PK
または、製品番号
4150-4000
4 L
4 オプション
製品番号(カタログ番号)
4150-9000
価格(JPY)
80,700
Each
お問い合わせください ›
容量(メートル法):
10 L
Thermo Scientific™ Nalgene デュワー瓶は、液体窒素やドライアイス、氷水の短時間の保存に便利なプラスチック製断熱容器です。
本体とカバーは割れても粉砕しない高密度ポリエチレン製、ポリエチレンコーティングされたハンドル付き
本体は二重構造で発泡ウレタン断熱材(CFCフリー)を充填、熱が逃げることを防ぎより長い保冷効果を実現
-196°C ∼ +100°C で使用可能
廃液時に便利な注ぎ口と持ちやすい形状の底部
ベント付き断熱カバーにより通気性を保ちながらサンプル温度を維持
仕様
容量(ヤードポンド法)
338.14 fl oz.
奥行き(ヤードポンド法)内部
15.6 in.
直径(ヤードポンド法)内口
7.8 in.
直径(メートル法)内口
198mm
高さ(ヤードポンド法)
18.5 in.
高さ(メートル法)
470mm
箱あたりの入数
1
パックあたり入数
1
容量(メートル法)
10 L
奥行き(メートル法)内部
396 mm
Unit Size
Each