Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Jod, ACS-Reagenz, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 423820050
Preis (EUR)
28,50
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
28,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7553-56-2
IUPAC Namediiodine
Molecular FormulaI2
InChI KeyPNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILESII
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Grey
Appearance (Form)Metallic spheres
Titration Iodometric>=99.8 %
Non-volatile matter=<0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl)=<0.005 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
RUO – Research Use Only