Cloroformato de isobutilo, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Cloroformato de isobutilo, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Cloroformato de isobutilo, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloroformato de isobutilo, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
430811000100 mLFrasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 430811000
Precio (EUR)
40,10
Each
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
40,10
Each
Identificadores químicos
CAS543-27-1
IUPAC Name2-methylpropyl carbonochloridate
Molecular FormulaC5H9ClO2
InChI KeyYOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)COC(Cl)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<100 APHA
GC=<1.0 % diisobutyl carbonate
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
RUO - Para uso exclusivo en investigación