Mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™
El producto real puede variar
Applied Biosystems™

Mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™

La mezcla maestra ambiental aplicada Biosystems™ TaqMan™ 2.0 ofrece una detección de patógenos basada en PCR (reacción en cadena deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
4398044800 reacciones
4396838200 reacciones
4398021400 reacciones
Número de catálogo 4398044
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
800 reacciones
La mezcla maestra ambiental aplicada Biosystems™ TaqMan™ 2.0 ofrece una detección de patógenos basada en PCR (reacción en cadena de la polimerasa) precisa y en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores.Utilice esta mezcla maestra para analizar muestras ambientales, de alimentos y otras muestras difíciles.

- Diseñado para experimentos de PCR cuantitativos en tiempo real
- Sensibilidad inigualable para aplicaciones desafiantes, detección de objetivos de bajo número de copias y PCR multiplex
- Incluye detección de patógenos y cuantificación de la carga viral⁄bacterial
- Detección sensible para la cuantificación confiable de objetivos genéticos abundantes y limitados
- Mezcla estable para manejo de alto rendimiento

Formulación optimizada para un rendimiento inigualable

La mezcla maestra ambiental TaqMan™ 2.0 es una combinación 2X práctica para la cuantificación de objetivos que incluye:

- ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapuro), una polimerasa de ADN altamente purificada para mejorar la detección de objetivos bacterianos.Esta enzima de inicio en caliente está inactiva a temperatura ambiente, así que las reacciones pueden configurarse en la mesa.La enzima se activa durante el ciclo térmico.
- Referencia interna pasiva basada en el tinte ROX™ patentado para un análisis preciso de los datos.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, modo estándar
FormatoFrasco
Inicio en calienteInicio en caliente integrado
N.º de reacciones800 reacciones
Colorante de referencia pasivaROX (premezclado)
PolimerasaADN polimerasa AmpliTaq Gold
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoMezcla maestra para qPCR
Grado de pureza o calidadUP (ultrapura)
Cantidad800 reactions
Tipo de muestraMuestra ambiental, comida
Suficiente para800 reacciones
Volumen20 mL
Concentración2X
Método de detecciónSonda de cebado
Para utilizar con (aplicación)Expresión génica, Genotipado, Detección de patógenos, Detección de virus
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Esta mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™ es una práctica mezcla 2X en 4 frascos de 5 ml que incluye ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura) y una referencia interna pasiva basada en tinte ROX patentado para un análisis preciso de los datos.
Al recibirla, almacénela de -15 a -25 °C antes del primer uso, protegida de la luz. Después de su primer uso, guárdela de 2 a 8 °C, protegida de la luz.

Preguntas frecuentes

Is the 2X Environmental Master Mix the same as the TaqMan Universal PCR Master Mix, with or without UNG?

No, the 2X Environmental Master Mix (EMM) is not the same as the TaqMan Universal PCR Master Mix (with or without AmpErase UNG). The 2X Environmental Master Mix is specifically formulated to detect specific bacterial pathogens with greater specificity and sensitivity. It includes AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD, which is a highly purified version of AmpliTaq Gold DNA Polymerase. Every effort has been made in the development of this new polymerase to eliminate bacterial DNA from the enzyme preparation.

Is the TaqMan Environmental Master Mix 2.0 (Cat. No. 4398021, 4398044, 4396838) compatible with the QuantStudio instruments?

Yes, it is.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Gene Expression Analysis & Genotyping Support Center.

I have run out of Environmental Master Mix v2.0 from the Ion 16S Metagenomics Kit (Cat. No. A26216). Do you offer this as a standalone item?

Yes. You can purchase the TaqMan Environmental Master Mix 2.0 (Cat. No. 4396838).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Next-Generation Sequencing Support Center

How should I store TaqMan Environmental Master Mix 2.0 (Cat. No. 4398044), and how long can I store it after first use?

We recommend storing TaqMan Environmental Master Mix 2.0 (Cat. No. 4398044) at -20 degrees C, until first use. Once it is opened, it should be stored at 4 degrees C. You can store TaqMan Environmental Master Mix 2.0 until the expiration date listed on the CoA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our TaqMan Primers and Probes Support Center.

Is there a mastermix that I can use with fecal samples?

For fecal samples, we recommend a master mix that is very tolerant of inhibitors, such as our TaqMan Environmental Master Mix 2.0. Please refer to the following paper: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/posters/cms_089094.pdf