Kaliumhydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumhydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Fibertrommel
Katalognummer 450640250
Preis (EUR)
650,00
Each
Menge:
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
650,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS298-14-6
IUPAC Namepotassium hydrogen carbonate
Molecular FormulaCHKO3
InChI KeyTYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].OC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder or crystalline powder
Titration with HCl98.5 to 101.5 %
Insoluble matter=<0.01 %
Heavy metals (as Pb)=<5 ppm
Appearance (Color)White to almost white
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only