Acetato de plomo(II) básico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de plomo(II) básico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de plomo(II) básico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetato de plomo(II) básico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 51404-69-4 | C4H10O8Pb3 | 807.69 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 kg
5 kg
Número de catálogo 453220050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 kg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS51404-69-4
IUPAC Name(acetyloxy)plumbyl acetate dihydrate lead
Molecular FormulaC4H10O6Pb2
InChI KeyXAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.[Pb].CC(=O)O[Pb]OC(C)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Chloride (Cl)=<0.003 %
Nitrate (NO3)=<0.003 %
Calcium (Ca)=<0.01 %
Copper (Cu)=<0.002 %
Iron (Fe)=<0.002 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación