Search
Search
| 製品番号(カタログ番号) | 概要 | 使用対象 (装置) |
|---|---|---|
| 6230.1530 | カラム切換えバルブ(700 bar) | VanquishカラムコンパートメントC |
| 6036.2520 | 2ポジション/6ポート切換えバルブ(1,500 bar) | VanquishカラムコンパートメントH |
| 6036.2530 | 6ポジション/7ポート切換えバルブ(1,500 bar) | VanquishカラムコンパートメントH |
| 6230.1520 | 2ポジション/6ポート切換えバルブ(700 bar) | VanquishカラムコンパートメントC |
| 6250.1520 | 低分散2ポジション/6ポート切換えバルブ(1,500 bar) | VanquishカラムコンパートメントN |
Thermo Scientific™ Vanquish™カラムコンパートメントは最大2つのカラム切換えバルブに対応します。Thermo Scientific™ Vanquish™ HorizonおよびVanquish™ Core切換えバルブは、UHPLCやHPLCアプリケーションにおいて、それぞれVanquishカラムコンパートメントHおよびCに使用します。Vanquish低分散切換えバルブは、ナノ、キャピラリー、およびマイクロフローのLCおよびLC-MSアプリケーションにおいて、VanquishカラムコンパートメントNで使用するための最適な設計になっています。