Vanquish™ チャージャー & スプリットサンプラーサンプルラック
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

Vanquish™ チャージャー & スプリットサンプラーサンプルラック

ご利用の Thermo Scientific™ Vanquish™ チャージャーおよびスプリットサンプルモジュールには、6 mm (1.5 mL) バイアル 96 本用サンプルラック、および 12 mm (2 mL) バイアル 54 本用サンプルラックをお選びください。
製品番号(カタログ番号)概要
6851.1020Sample rack, 9 pos, 23 mm OD vials
6850.1023Sample rack, 54 pos, 12 mm OD vials
6850.1026Sample rack, 96 pos, 6 mm OD vials
6851.1030Sample rack, 16 pos, 15 mm OD vials
6850.1034Sample rack, 96 pos, 8 mm OD vials
6850.1030Sample rack, 96 pos, 7 mm OD vials
製品番号(カタログ番号) 6851.1020
価格(JPY)
-
概要:
Sample rack, 9 pos, 23 mm OD vials
2 種類のサイズが揃った Thermo Scientific™ Vanquish™ チャージャーおよびスプリットサンプラーサンプルラックには、6 mm (1.5 mL) バイアル 96 本用サンプルラックと、12 mm (2 mL) バイアル 54 本用サンプルラックがあります。 これらのサンプルラックは、Vanquish スプリットサンプラー HT モジュール用で、長時間の自動運転を可能にするThermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC システムへのサンプルローディングを自動的に行うチャージャーモジュールの 9 段用シェルフに適合します。
Use these barcoded sample racks in the Vanquish Split Sampler or Vanquish Charger for reliable sample management and sample loading. Both the Vanquish Split Sampler and Vanquish Charger contain a barcode reader that automatically inventories each rack within the device the door is closed. This feature allows users to add samples at anytime, even while the Vanquish UHPLC system is in operation.
仕様
概要Sample rack, 9 pos, 23 mm OD vials
使用対象 (装置)Vanquish Split Samplers and Vanquish Charger
Unit SizeEach