Search
Search
| 製品番号(カタログ番号) | セプタム | スタイル | 数量 |
|---|---|---|---|
| 6PMSC18-ST2T | 青色シリコン/透明PTFE、軟質 | Soft | 1000 Pk. |
| 6PMSC18-ST2 | 青色シリコン/透明PTFE、軟質 | Soft | 100 Pk. |
| 6PMSC18-ST2F | 青色シリコン/透明PTFE、軟質 | Soft | 5000 Pk. |
| 6PMSC18-STH | 赤色シリコン/無着色PTFE、高温 | High Temperature | 100 Pk. |
| 6PMSC18-STHT | 赤色シリコン/無着色PTFE、高温 | High Temperature | 1000 Pk. |
| 6PMSC18-SA13 | Silicone/Aluminum | 18 mm Headspace Screw Thread Cap | 100 pk. |
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm精密スクリューキャップは、18 mm径の開口部を備えたスクリューバイアルに対応しており、SureSTART 10 mLおよび20 mLスクリュートップヘッドスペースバイアル(レベル3)などに使用できます。レベル3の製品は、サンプルの安全性と完全性を高レベルに維持しつつ、各自のメソッドにおいて優れたパフォーマンスと感度を実現します。各種磁性鋼製キャップには、オートサンプラーニードルに関する問題を減らすために設計された、多目的シリコン/PTFEセプタムが付いています。高温セプタムは、250°Cを超える温度まで加熱しても、セプタムの過剰な軟化や揮発性蒸気の放出が発生しません。
当社のパフォーマンスレベル3のキャップ製品は、質量分析アプリケーション用に特別な設計と処理がなされており、金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されているため、難易度の高い分析物であっても一貫した感度と選択性を確保できます。
SureSTARTのパフォーマンスレベル
• レベル1:日常的な分析
クロマトグラフィー用に承認済み
SureSTARTのレベル1製品は、コスト面での最適化がなされており、幅広いタイプの装置に適合します。また、日常的な分析で必要とされるパフォーマンス、サンプルの安全性、再現性を提供するための品質試験が実施されています。レベル1の製品は、UV、RI、FIDなどの検出テクニックを用いて、化合物の存在確認と定量を行うのに適しています。
• レベル2:ハイスループット分析
高い堅牢性と再現性が求められる場合
SureSTARTレベル2製品は、金属含有量、抽出物、溶出物が低く抑えられており、規制要件準拠に必要とされる高い基準を満たしています。レベル2の製品は、ルーチン分析をサポートし、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。
• レベル3:ハイパフォーマンス
高い感度が必須である場合
SureSTARTレベル3製品は、環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。これらの製品は、金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。レベル3の製品は、極めて優れたメソッドパフォーマンスと高レベルのサンプル安全性および完全性を提供します。
SureSTARTのすべてのバイアル、クロージャー、セプタムは、当社の製造プロセスの一環として、物理的なパラメーター仕様を満たすことが保証されています。