Rotor basculante TX-750 de 4 x 750 ml
Thermo Scientific™

Rotor basculante TX-750 de 4 x 750 ml

Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con cestillo basculante de 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadTipoPara utilizar con (equipo)
750036174 x 750 mLPortador de microplacas/matracesCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
750031804 × 750 mlRotor basculanteCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
75003608750 mlRotor basculanteCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
75003609No aplicaTapa para cuboCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
75003610No aplicaJuntas tóricas de repuestoThermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y centrífugas SL 40 /40F
75003614250 mLRotor basculanteCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
75003615No aplicaTapa del cestilloCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
750037954 x 750 mLRotor basculanteCentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Número de catálogo 75003617
Precio (EUR)
-
Capacidad:
4 x 750 mL
Tipo:
Portador de microplacas/matraces
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-750 de 4 x 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Información para pedidos:

Los cestillos, las tapas y los soportes para microplacas se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor TX-750 (75003180) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de cuatro), indique 75003610. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.

Incluye:

Rotor manual.

Compatible con:

Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R y Thermo Scientific SL40/40R

Recomendada para:

Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadBiocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Para utilizar con (equipo)Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
CantidadSet of 4
BiocontainmentSí
Capacidad4 x 750 mL
MaterialCaucho (almohadilla)
TipoPortador de microplacas/matraces
Unit SizeEach