Pierce™ Immobilized Reductant Column, 2 mL
Thermo Scientific™

Pierce™ Immobilized Reductant Column, 2 mL

La columna del reductor inmovilizado Thermo Scientific Pierce contiene resina en gránulos a la que se ha inmovilizado un agenteMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
777011 x 2 ml
Número de catálogo 77701
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 x 2 ml
Pedido a granel o personalizado
La columna del reductor inmovilizado Thermo Scientific Pierce contiene resina en gránulos a la que se ha inmovilizado un agente reductor a base de tiol para permitir la reducción de fase sólida de los enlaces de péptidos y proteínas disulfuro.

Características de la columna del reductor inmovilizado:

• Elimina los componentes solubles que interfieren con el ensayo de grupos de tiol libre
• No es necesario eliminar el agente reductor después de la reacción
• La proteína reducida, sin tioles contaminantes, se puede analizar fácilmente usando el método BCA
• Fase sólida; protocolos para péptidos y proteínas
• Excelente recuperación de proteínas
• Matriz regenerable de hasta cuatro usos

Los métodos de reducción tiol y DTT utilizan agentes reductores solubles. Esto requiere que los reactivos reductores se retiren de la muestra antes de poder realizar otros procedimientos. Las mediciones del contenido de sulfhidrilo libre no pueden realizarse en presencia de estos agentes, y deben eliminarse antes de entrecruzarlos. La eliminación de un reductor soluble puede ser difícil cuando un péptido está implicado, y la desalación extensa puede dar lugar a la pérdida de proteínas o a una dilución extrema cuando se reducen pequeñas cantidades de proteínas.

Las columnas de reductor inmovilizado Pierce se desarrollaron para eliminar estas dificultades y resultan muy efectivas para reducir los enlaces de disulfuro. El gel reductor de disulfuro de TCEP inmovilizado también está disponible para la reducción de péptidos y proteínas sin contaminar la muestra con un agente reductor.

Productos relacionados
Gel reductor de disulfuro TCEP inmovilizado Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormularioLíquido
Línea de productosPierce
Cantidad1 x 2 ml
Tipo de productoColumna reductora
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar a 4 °C.