Specifications
Siedepunkt1390°C (1013 hPa)
CAS1310-73-2
Chemischer Name oder MaterialSodium hydroxide
FarbeFarblos
Schmelzpunkt323°C
SummenformelNaOH
VerpackungWide mouth bottle, HDPE
SynonymSodium hydrate, Soda lye, Caustic soda, Lye
GüteMulti-Kompendium/NF
Molekulargewicht (g/mol)40
Reinheit (%)95.0-100.5%
Menge2.5 kg
Unit SizeEach