Halt™ Phosphatase Inhibitor Single-Use Cocktail
Thermo Scientific™

Halt™ Phosphatase Inhibitor Single-Use Cocktail

Thermo Scientific Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail은 세포 용해 또는 조직 단백질 추출 중과 후에 단백질의 인산화반응(phosphorylation) 상태를 유지해 줍니다.Halt Phosphatase자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
784201 mL
7842824 x 100 μL
784265 x 1 mL
7842710 mL
카탈로그 번호 78420
제품 가격(KRW)
338,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
375,000
할인액 37,000 (10%)
Each
수량:
1 mL
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
338,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
375,000
할인액 37,000 (10%)
Each
Thermo Scientific Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail은 세포 용해 또는 조직 단백질 추출 중과 후에 단백질의 인산화반응(phosphorylation) 상태를 유지해 줍니다.

Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail의 특징:

단백질분해효소 억제제가 전혀 없음—단백질분해효소와 phosphatase로부터 보호하려면, Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail을 사용함.
투석 가능성— 샘플을 투석하거나 탈염하여 세포 추출물에서 억제제를 효과적으로 제거한 후 칵테일 성분과 함께 사용할 수 없는 것으로 알려진 절차를 실시함.
100X 농축물—최종 농도 1X로 사용할 때 효과적이지만, 특히 높은 수준의 phosphatase 활성을 포함하는 샘플의 최종 농도는 2-3X여야 할 수도 있음.
호환성— 모든 Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Solution을 포함한 대다수 세척제 기반의 세포 용해 시약과 함께 사용 가능.
All-in-one 형식—serine-threonine phosphatase와 단백질 tyrosine phosphatase를 억제
많이 단백질 분석에서 사용 가능—BCA와 Coomassie(Bradford) 분석을 포함한 표준 단백질 분석에서 사용
편리한 보관—냉장(2-8°C) 보관하면 귀중한 냉동고 공간이 절약되고 즉시 사용할 수 있음
다양한 크기—단백질 추출의 특정 규모와 workflow에 가장 적합한 100X 칵테일의 패키지 크기를 선택

Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail은 세포 용해 중에 serine/threonine phosphatase뿐 아니라 PTP(protein tyrosine phosphatase)로부터 phosphoprotein을 보호합니다. 이 칵테일은 sodium fluoride, sodium orthovanadate, sodium pyrophosphate, beta-glycerophosphate를 포함한 폭넓은 특이성을 지닌 억제제 4개의 혼합물을 함유합니다. 100X 형식으로 편리하게 포장되어 있는 이 칵테일은 4°C에서 안정적이고, 세포나 조직 추출물과 함께 사용하기에 적합합니다. 이 칵테일은 면역침강법과 kinase 분석에서 단백질 인산화(phosphorylation)을 유지합니다.

인산화와 탈인산화(dephosphorylation)는 신호 형질도입(transduction), 세포 분열, 세포 사멸을 포함하여 세포 내에서 주요 생물 경로 다수를 조절하는 켜짐/꺼짐 분자 스위치를 구성합니다. 인산화반응(phosphorylation) 활성 상태를 효과적으로 연구하려면, phosphatase를 비활성화하여 세포 용해 시 조절되지 않는 활성을 방지해야 합니다. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail이 바로 이 작업을 수행합니다.

관련 자료:
단백질분해효소 및 phosphatase 억제제 검토

관련 제품:
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail 및 Tablet 전체
Pierce Cell Lysis Solution
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Phosphorylation and dephosphorylation comprise a molecular on/off switch that regulates many key biological pathways with the cell, including signal transduction, cell division and apoptosis. To effectively study phosphorylation activation states, one must inactivate phosphatases to prevent their uncontrolled activity upon cell lysis. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail accomplishes this task.

The Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail does not contain protease inhibitors. If necessary, protease inhibitors can be added along with the phosphatase inhibitor cocktail. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail is compatible with most detergent-based cell lysis reagents, including Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Solutions. Where incompatibilities arise, the components can be removed by dialysis or desalting before performing these incompatible procedures.

사양
억제제Phosphatase Inhibitor
수량1 mL
시약 유형Phosphatase Inhibitor
형태Liquid
제품라인Halt
제품 유형Phosphatase Inhibitor Cocktail
Unit SizeEach
구성 및 보관
Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze.

자주 묻는 질문(FAQ)

Do you offer the components of the Halt Protease and Phosphatase Cocktail individually?

Yes. Halt Protease, Halt Phosphatase and Protease/Phosphatase combined Inhibitor Cocktails are available. In addition, some of the individual inhibitors of the Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail are offered separately.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Is the Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Cat. No. 78420) EDTA-free?

Yes, the Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Cat. No. 78420) is EDTA-free. It just contains the indicated phosphatase Inhibitors.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

I accidentally stored Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail Bulk (100 mL) (Cat. No. 78420B) at -20 degrees C. Can I still use it?

We recommend storing Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail Bulk (100 mL) at 4 degrees C. We do not recommend freezing it. One of the components of this cocktail (orthovandate) tends to form higher order structures and other oxidation states. These are colored products which can cause the cocktail to vary from colorless to yellow (and still be active). If the cocktail turns green, however, which can happen during freezing, it means that the orthovandate has lost its activity.

If the cocktail was accidentally frozen, we recommend thawing it out and examining the color. If the cocktail has turned green, we recommend discarding it.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

인용 및 참조 문헌 (4)

인용 및 참조 문헌
Abstract
Metabolic Alterations Caused by Simultaneous Loss of HK2 and PKM2 Leads to Photoreceptor Dysfunction and Degeneration.
Authors:Weh E,Goswami M,Chaudhury S,Fernando R,Miller N,Hager H,Sheskey S,Sharma V,Wubben TJ,Besirli CG
Journal:Cells
PubMed ID:37626853
HK2 and PKM2 are two main regulators of aerobic glycolysis. Photoreceptors (PRs) use aerobic glycolysis to produce the biomass necessary for the daily renewal of their outer segments. Previous work has shown that HK2 and PKM2 are important for the normal function and long-term survival of PRs but are dispensable ... More
DYRK2 controls GSTPI expression through ubiquitination and degradation of Twist1 to reduce chemotherapy resistance caused by EMT in breast cancer.
Authors:Xu G,Zhou M,Li Q,Li Y,Zhang C,Yang Z
Journal:Journal of molecular histology
PubMed ID:39641870
BACKGROUND: Breast cancer (BC) poses a significant global health challenge, with chemotherapy resistance, especially to docetaxel, remaining a major obstacle in effective treatment. The molecular mechanisms underlying this resistance are critical for developing targeted therapeutic strategies. OBJECTIVE: This study aims to explore the role of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase 2 ... More
Inhibition of Pim kinases triggers a broad antiviral activity by affecting innate immunity and via the PI3K-Akt-mTOR axis the endolysosomal system.
Authors:Glitscher M,Benz NI,Sabino C,Murra RO,Hein S,Zahn T,Mhedhbi I,Stefanova D,Bender D,Werner S,Hildt E
Journal:Antiviral research
PubMed ID:38649071
Zoonoses such as ZIKV and SARS-CoV-2 pose a severe risk to global health. There is urgent need for broad antiviral strategies based on host-targets filling gaps between pathogen emergence and availability of therapeutic or preventive strategies. Significant reduction of pathogen titers decreases spread of infections and thereby ensures health systems ... More
Tyrosine-Based Cross-Linking of Peptide Antigens to Generate Nanoclusters with Enhanced Immunogenicity: Demonstration Using the Conserved M2e Peptide of Influenza A.
Authors:Wilks LR,Joshi G,Grisham MR,Gill HS
Journal:ACS infectious diseases
PubMed ID:34432416
A method of creating nanoclusters (NCs) from soluble peptide molecules is described utilizing an approach based on a tyrosine-tyrosine cross-linking reaction. A reactive tag comprising histidine and tyrosine residues was introduced at the termini of the peptide molecules. The cross-linking reaction led to the creation of dityrosine bonds within the ... More