MarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系(TouchRaman液浸技術搭載)
Thermo Scientific™

MarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeサンプリング光学系(TouchRaman液浸技術搭載)

Thermo Scientific™ MarqMetrix™シングルユースバイオリアクターBallProbe™は、バッチの無菌性を損なうことなく、正確なラマン測定を実現します。
製品番号(カタログ番号)概要数量
800-05761-01120 mmフランジ付きシングルユースプローブ各50
800-05741-01120 mmフランジ付きシングルユースプローブ各10
800-05751-01120 mmフランジ付きシングルユースプローブ各25
800-05771-01120 mmフランジ付きシングルユースプローブ各100
800-05781-01120 mmフランジ付きシングルユースプローブ各500
800-05791-01220 mmフランジ付きシングルユースプローブ各10
800-05801-01220 mmフランジ付きシングルユースプローブ各25
800-05811-01220 mmフランジ付きシングルユースプローブ各50
800-05821-01220 mmフランジ付きシングルユースプローブ各100
800-05831-01220 mmフランジ付きシングルユースプローブ各500
製品番号(カタログ番号) 800-05761-01
価格(JPY)
-
概要:
120 mmフランジ付きシングルユースプローブ
数量:
各50

サニタリー仕上げ(15Ra)316Lステンレス鋼と独自の高純度サファイア光学系で作られたThermo Scientific™ MarqMetrix™シングルユースバイオリアクターBallProbe™は、ハイバリューバッチの無菌性を損なうことなく、正確なラマン測定を実現します。プローブは個別梱包されており、オートクレーブ、定置蒸気(SIP)、またはEtOを介して滅菌できます。また、大型のシングルユースシステムに組み込んでガンマ線滅菌(50 kGy)も可能です。使いやすく設計されており、滅菌プローブをラマンシステムの光ファイバーインターフェースに接続するだけで、強力なリアルタイムの化学的解析が可能になります。バッチ純度を確保するには、プロセスが完了したらプローブを廃棄するだけです。

バイオプロセシング条件に合わせて設計

バイオプロセシング業界の要件を満たすために開発されたMarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeは、標準Pg13.5ポートと互換性があります。溶存酸素(DO)バイオプロセスプローブの仕様に適合するプローブで、培地栄養レベル、生細胞密度などを測定します。標準構成には、プローブがポートから後退するのを防ぎ、浸漬長さを220 mmまたは120 mmに固定する溶接フランジが含まれています。

シングルユースバイオリアクターBallProbeは、Thermo ScientificTM MarqMetrixTM All-In-Oneプロセスラマンアナライザーへの光ファイバーインターフェースであるThermo ScientificTM MarqMetrixTMシングルユースファイバーヘッドに簡単に接続できます。新設計のMarqMetrixシングルユースファイバーヘッドは、シングルユースバイオリアクターBallProbeを確実に、簡単に着脱できる独自のフィッティングを備えています。シングルユースバイオリアクターBallProbeを使用するには、MarqMetrixシングルユースファイバーヘッドが必要です(標準MarqMetrixファイバーヘッドは、MarqMetrixシングルユースファイバーヘッドモデルに変換できます)。

特長と利点

  • 正確で再現性の高い測定
  • ハイバリューバッチ用の単回使用の使い捨てプローブ
  • オートクレーブ、SIP、EtO、またはガンマ線による滅菌が可能(未滅菌で提供)
  • 標準Pg13.5ポートと互換性あり
  • 特定アプリケーションニーズに合わせたカスタマイズが可能

アプリケーション

  • バイオ医薬品製造
  • 医薬品製造
  • 培養肉生産
  • 工業用発酵

動作条件

  • 標準的なバイオプロセス洗浄液、有機溶剤、ほとんどの希薄な酸および塩基への断続的な曝露に適合

関連製品

  • MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー—シングルユニットの分光計、レーザー、および取得コンピューター
  • MarqMetrixシングルユースファイバーヘッド—MarqMetrixシングルユースバイオリアクターBallProbeおよびMarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー用に特別に設計されたフィルター付き光ファイバーインターフェース
仕様
Compatible Sterilization Methodsオートクレーブ、SIP、EtO、ガンマ(50 kGy)
概要120 mmフランジ付きシングルユースプローブ
Pressured Design Condition6,000 psi(413 bar)継手Pg13.5、シリコンOリング付き
プローブ長固定浸漬長さ:220 mmまたは120 mm(オプションで、固定フランジなしのプローブを選択可能、220 mmまでの浸漬長さの変更が可能)
Probe Outside Diameter0.47 in.(12.0 mm)
数量各50
温度範囲(摂氏)5°C〜150℃
動作距離TouchRaman(サンプルコンタクトBallProbeレンズ)
ディスプレイディスプレイなし