Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 使用対象 (装置) | タイプ | 保持 |
|---|---|---|---|
| 840-277800 | GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Long Path Cell Holder | 5 ~ 100 mm 円筒型キュベット(1) |
| 840-298900 | GENESYS 140/150/180、BioMate 160 分光光度計の標準セルホルダー | Single Cell Sample Holder | 10 mm キュベット(1) |
| 840-299000 | GENESYS 140/150/180、BioMate 160 分光光度計 | Beckman-style Cell Holder | ベックマン型ショートサイズマイクロセル |
| 840-303100 | GENESYS G5 | Long Path Cell Holder | 5 to 100mm cylindrical cuvette |
| 840-303200 | GENESYS 140/150/180、BioMate 160 分光光度計 | Sample Holder for Film/Filter | 長さ 50 mm x 高さ 80 mm x 厚さ 10 mm までのフィルター/レンズ。最小フィルターサイズ 18 mm。 |
| 840-303300 | GENESYS 140/150/180、BioMate 160 分光光度計 | Disposable Microcell Holder | マイクロセルディスポ-ザブル 50 μL プラスチック Uvettes™ |
| 840-303800 | GENESYS 140/150/180、BioMate 160 分光光度計 | Long Path Cell Holder | 10 ~ 100 mm キュベット(1) |
| 335079-000 | SPECTRONIC 200 および GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Single Cell Sample Holder | Square 10 mm PL Cuvette |
| 335917-000 | すべての Thermo Scientific 分光光度計 | Indiv Adjustable Filter Holder | 10 mm 厚までのフィルター |
| 840-277-500 | GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Test Tube and Vial Holder | テストチューブおよびバイアル |
| 840-277600 | GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Test Tube Cap | トールサイズテストチューブおよびバイアル(蓋を開けた状態) |
| 840-277700 | GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Long Path Cell Holder | 20 ~ 100 mm キュベット(1) |
| 840-278100 | GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Sample Holder for Film/Filter | 長さ 50 mm x 高さ 80 mm x 厚さ 6 mm までのフィルター/レンズ |
| 840-278200 | GENESYS 30/40/50 分光光度計 | Hose Entry/Exit Kit | Entry and exit hoses (incl) |
| 336028-000 | アクセサリーキット(840-278200)付き GENESYS 30/40/50 分光光度計 | 10 mm 角型セルホルダー | シングルセルキュベットまたは直径 10 mm テストチューブ |
| 840-278600 | GENESYS 30/40/50 分光光度計の標準セルホルダー | Single Cell Sample Holder | 10 mm キュベット(1) |
すべてのサンプルを最大限に活用できます。Thermo Scientific™ GENESYS™ 紫外可視分光光度計用アクセサリーは業務を効率化、省力化できるように設計されています。お客様のご要望に合わせて幅広いオプションをご用意しています。ケーブルなしで簡単に取り付けられるため、アクセサリーの交換が容易に行えます。
当社は、さまざまな種類のサンプルを測定できるシングルセルソリューションを提供します。