Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Thermo Scientific™

Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing

Garantice unas transferencias de líquidos uniformes, precisas y fiables. Estos tubos duraderos de alta pureza son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Grosor (imperial)
8600-00301/8 pulg1/16 in
8600-00201,9 cm (1 x 16 pulg)1,9 cm (1 x 32 pulg)
8600-00403/16 in1/16 in
8600-00503/16 pulg3/32 in
8600-00601,9 cm (1 x 4 pulg)1,9 cm (1 x 16 pulg)
8600-00701/4 in3/32 in
8600-00801/4 in1/8 in
8600-01005/16 in3/32 in
8600-01203/8 in1/16 in
8600-01301,9 cm (3 x 8 pulg)1,9 cm (3 x 32 pulg)
8600-01403/8 pulg.1/8 pulg.
8600-01901/2 in3/32 in
8600-02001/2 in1/8 in
8600-02605/8 in1/8 in
8600-03103/4 in1/8 in
Número de catálogo 8600-0030
Precio (MXN)
-
Diámetro interior (imperial):
1/8 pulg
Grosor (imperial):
1/16 in

Garantice unas transferencias de líquidos coherentemente precisas y fiables con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™ para bombas peristálticas. Estos tubos flexibles, duraderos, translúcidos y de alta pureza se han diseñado para una variedad de aplicaciones de transferencia y de bombas, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.

  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, EtO y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50

Información para pedidos:  En cajas de 15,2 m con doble envase

Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple con la citotoxicidad de USP<87> (difusión de agar y métodos de elución MEM); USP<88> clase VI; las pruebas fisicoquímicas de la USP<661>; test de Ames de mutagenicidad bacteriana según ISO10993-3; contacto directo de hemólisis según ISO10993-4, elastómero de silicona de EP 3.1.9
Dureza50 (Shore A)
Presión máxima21 psig a 73 °C (23 °F)
Grosor (imperial)1/16 in
Grosor (métrico)1,6 mm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorTranslúcido
Diámetro interior (imperial)1/8 pulg
Diámetro exterior (imperial)1/4 pulg
Diámetro interior (métrico)3,2 mm
Diámetro exterior (imperial)6,4 mm
FlexibilityRadio de curvatura de 4xDE
MaterialSilicona curada con platino
Longitud global (imperial)50 pies
Tipo de productoTubos flexibles
Unit SizeCase of 50