Beschreibung
It is most commonly used for fluid resuscitation after blood loss due to trauma, surgery, or burn injury. It is used in the agricultural, chemical, leather processing, pharmaceuticals, and cosmetics industries, used as an electroplating agent, food/feed additive, pH regulator, cleaning/washing agent, and tanning agent; used to flavor animal feeds; used as a solvent and intermediate in chemical production, as a pH regulator in fabric finishing, and in paints, coatings, soaps, and cleaning products; used to make large scale and fine chemicals, pulp-paper-paper products, food products, and plastic products, in mining, health services, agriculture-forestry-fishing, and building and construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird am häufigsten für die Flüssigkeitsreanimation nach Blutverlust aufgrund von Trauma, Chirurgie oder Verbrennungen verwendet. Es wird in der Landwirtschaft, der chemischen Industrie, der Lederverarbeitung, der pharmazeutischen Industrie und der Kosmetikindustrie verwendet, als Galvanikmittel, Lebensmittel-/Futtermittelzusatzstoff, pH-Regler, Reinigungs-/Waschmittel, Desinfektionsmittel und Gerbstoff, als Aroma für Tierfutter, als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der chemischen Produktion, als pH-Regler in der Textilveredelung, in Farben, Beschichtungen, Seifen und Reinigungsprodukten, zur Herstellung von großvolumigen und Feinchemikalien, für Zellstoff- und Papierprodukte, Lebensmittel, Plastikprodukte, im Bergbau, im Gesundheitswesen sowie für die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei und Bauarbeiten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
RUO – Research Use Only