ExpiCHO™ Expression Medium
Gibco™

ExpiCHO™ Expression Medium

ExpiCHO™ Expression Medium은 현탁 적응성 중국 햄스터 난소(CHO) 세포의 고밀도 성장과 transfection 용으로 특수하게 설계된 GMP-제조되고, 화학적으로 규명된, 무혈청, 단백질자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
A291000420 L
A29100011000mL
A29100026 x 1L
A291000310 L
카탈로그 번호 A2910004
제품 가격(KRW)
9,277,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
10,914,000
할인액 1,637,000 (15%)
Each
수량:
20 L
제품 가격(KRW)
9,277,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
10,914,000
할인액 1,637,000 (15%)
Each
ExpiCHO™ Expression Medium은 현탁 적응성 중국 햄스터 난소(CHO) 세포의 고밀도 성장과 transfection 용으로 특수하게 설계된 GMP-제조되고, 화학적으로 규명된, 무혈청, 단백질 비함유, 동물 원료 성분– 비함유 배지입니다. 이것은 확장 가능한 transient 단백질 생산을 위한 ExpiCHO™ Expression System Kit(카탈로그 번호 A29133)의 핵심 구성요소입니다.

ExpiCHO Expression Medium:
• mL당 2 x 107 이상의 세포 밀도까지 >95% 세포 생존도로 현탁 CHO 배양 증식을 지원합니다.
• ExpiFectamine™ CHO transfection 시약과 함께 사용하여 >90%의 높은 transfection 효율을 제공하는 transfection-호환, 무혈청 현탁 배양 배지를 사용해보세요.
• mL당 6 x 106의 세포 밀도로 현탁 CHO 세포의 transient transfection을 지원합니다.
• 고밀도 transient transfection 배양의 지속적이고 높은 수준의 발현을 촉진하여 1리터당 최대 3g의 재조합 단백질 수율을 달성합니다.
• <1 mL 멀티-웰 플레이트에서 >10 L 바이오리액터에 이르는 배양에서 CHO 세포의 성장과 transfection을 지원합니다.
• 페놀 레드를 함유하지 않습니다.

ExpiCHO Expression Medium는 GlutaMAX™-I 시약으로 제조됩니다. 바로 사용할 수 있으며 보충제가 필요하지 않습니다. 화학적으로 정의된(chemically defined) formulation으로 재현성과 로트 간 신뢰도가 높습니다. 최고 수준의 transient 단백질 발현을 위해, 이 배지는 매칭 배양 피드인 ExpiCHO™ Feed와 함께 사용되며, 이 피드는 ExpiFectamine CHO Transfection Kit(카탈로그 번호 A29129)의 일부로서 제공되고 있습니다. ExpiCHO Expression Medium은 부착 세포 배양에는 권장되지 않습니다. 일반적으로 세포를 가습 CO2 세포 배양 인큐베이터 내 쉐이커 플랫폼 상의 삼각 플라스크에서 증식시킵니다. 그러나, 배양 부피를 <1 mL 멀티-웰 플레이트에서 >10 L 바이오리액터까지 확장할 수 있습니다.
사양
세포주CHO-S, SFM 적응
형식범용 백
제품라인ExpiCHO
제품 유형ExpiCHO™ Expression Medium
수량20 L
배송 조건실온
분류동물 원료 성분 비함유, 화학적으로 규명됨, 무단백질, 무혈청
Culture TypeSuspension Cell Culture
형태액체
Serum LevelSerum-free
첨가제 포함GlutaMAX
첨가제 없음No Phenol Red
Unit SizeEach
구성 및 보관
보관 조건: 2-8°C의 어두운 곳
배송 조건: 상온
유통 기한: 제조일로부터 12개월

자주 묻는 질문(FAQ)

My ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910002) was accidentally frozen. Can I still use it?

This product should be stored at 2-8 degrees C and should not be frozen. The biggest issue with accidentally freezing this product is its solubility. If this product was accidentally frozen, we recommend placing it in a 2-8 degree environment and allowing it to slowly thaw overnight. If the product is fully thawed and shows no signs of precipitation, then it should still be usable, but we cannot guarantee effectiveness.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

When subculturing ExpiCHO the day before a transfection to 3-4 x 10E6/mL, would you recommend pelleting the cells and resuspending them in completely fresh media, or simply replacing some of the media to split them down to the desired cell density?

Before transfecting ExpiCHO cells, there is no need to change out the media during the subculturing. This would become expensive and the conditioned media is not necessary.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

For how many passages would you recommend using ExpiCHO cells before replacing them with new cells that were frozen at earlier passages?

For optimal performance with respect to protein production, we recommend thawing ExpiCHO cells and letting them grow for 2-3 passages prior to transfection. Overall, we do not recommend using the cells beyond ˜20 passages.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

How many days should I wait before harvesting my protein with the ExpiCHO system?

Optimal time to harvest protein will depend on the specific properties of the protein being expressed and the protocol chosen. Typical harvest times to reach maximum titers for the various protocols are as follows:
- Standard Protocol: 8-10 days post-transfection
- High Titer Protocol: 10-12 days post-transfection
- Max Titer Protocol: 12-14 days post-transfection

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

I didn't add the enhancer with the ExpiCHO system. Will I still get good protein expression?

The Enhancer is designed to work with the ExpiCHO system for maximal expression. If the enhancer is not added, there will be a greater than 50% loss in expression.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.